Learn More
Macherey-Nagel™ GC Column Phe-Sil Retention Gap
Shop All Macherey-Nagel Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Længde (metrisk):
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
missing translation for 'unitSize'
Hver
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) | 0.8 mm |
| Type | GC-søjletilbageholdelsesgab |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Til brug med (applikation) | Opløsningsmidler undtagen methanol og vandanalyse |
| Temperaturområde | 320 °C |
| Længde (metrisk) | 25 m |
| Mængde | 1 hver |