Få mere at vide
Macherey-Nagel™ GC Column Me-Sil Retention Gap
Artikelnummer. 10429171 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10429171
Brand: Macherey-Nagel™ 723707.10
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.5 mm
Type GC-søjletilbageholdelsesgab
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Til brug med (applikation) n-hexan og diethyletheranalyse
Temperaturområde 320 °C
Længde (metrisk) 10 m
Mængde 1 hver