Få mere at vide
Macherey-Nagel™ GC Column Me-Sil Retention Gap
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.8 mm |
| Type | GC-søjletilbageholdelsesgab |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi (GC) |
| Temperaturområde | 320 °C |
| Længde (metrisk) | 25 m |
| Mængde | 1 hver |