Få mere at vide
Macherey-Nagel™ GC Column Me-Sil Retention Gap
Artikelnummer. 10002841 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
10002841 10 m 0.53 mm Hver
10398541 10 m 0.25 mm Hver
10358591 25 m 0.25 mm Hver
10429171 10 m 0.32 mm Hver
10429361 25 m 0.32 mm Hver
10236611 25 m 0.53 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10002841 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 723708.10
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Tekniske data
Til brug med (applikation) n-hexan og diethyletheranalyse
Længde (metrisk) 10 m
Mængde 1 hver
Diameter (metrisk) 0.8 mm
Type GC-søjletilbageholdelsesgab
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Temperaturområde (metrisk) 320 °C