Få mere at vide
SGE™ GC-kapillærsøjler: Cyanopropylpolysilphenylensiloxan
Artikelnummer. p-4906754
Længde (metrisk):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.22 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,2μ m
0,25μ m
0,5μ m
Partikelstørrelse:
0,2μ m
0,25μ m
0,5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12614955
Brand: SGE™ 054600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udvalg af søjler med høje niveauer af robusthed, reproducerbarhed og ydeevne
  • Lav blødning; høj inertitet til de fleste krævende analyser
  • Højt toleranceniveau over for ugunstige forhold og prøver
  • Fremstillet efter nøjagtige specifikationer, hvilket sikrer kolonne-til-kolonne reproducerbarhed
  • forte BPX-70 (70 % cyanopropylpolysilphenylen-siloxan)— MS-premium søjle med lav blødning med en polaritet, der er designet til fedtsyremethylester (FAME) analyse
Tekniske data
Maks. Temperatur 260 °C
Diameter (metrisk) Indvendig 0.1 mm
Stationær fase 70% Cyanopropyl Polysilphenylen Siloxane
Til brug med (applikation) GC/MS, cis/trans-isomeranalyse
Partikelstørrelse 0,2μ m
Temperaturområde 50 °C til 250 °C
Filmtykkelse 0,2μ m
Længde (metrisk) 10 m
Emballagemateriale BPX70
Polaritet Polar