Få mere at vide
SGE™ GC-kapillærsøjler: Cyanopropylpolysilphenylensiloxan
Beskrivelse
Udvalg af søjler med høje niveauer af robusthed, reproducerbarhed og ydeevne
- Lav blødning; høj inertitet til de fleste krævende analyser
- Højt toleranceniveau over for ugunstige forhold og prøver
- Fremstillet efter nøjagtige specifikationer, hvilket sikrer kolonne-til-kolonne reproducerbarhed
- forte BPX-70 (70 % cyanopropylpolysilphenylen-siloxan)— MS-premium søjle med lav blødning med en polaritet, der er designet til fedtsyremethylester (FAME) analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 260 °C |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.1 mm |
| Stationær fase | 70% Cyanopropyl Polysilphenylen Siloxane |
| Til brug med (applikation) | GC/MS, cis/trans-isomeranalyse |
| Partikelstørrelse | 0,2μ m |
| Temperaturområde | 50 °C til 250 °C |
| Filmtykkelse | 0,2μ m |
| Længde (metrisk) | 10 m |
| Emballagemateriale | BPX70 |
| Polaritet | Polar |