Få mere at vide
SGE™ GC-kapillærsøjler: Cyanopropylpolysilphenylensiloxan
Artikelnummer. 10731032
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.22 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,2μ m
0,25μ m
0,5μ m
Partikelstørrelse:
0,2μ m
0,25μ m
0,5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse Partikelstørrelse unitSize
10731032 60 m 0.22 mm 0,25μ m 0,25μ m Hver
12614955 10 m 0.1 mm 0,2μ m 0,2μ m Hver
10310611 50 m 0.22 mm 0,25μ m 0,25μ m Hver
10461201 30 m 0.22 mm 0,25μ m 0,25μ m Hver
10451041 30 m 0.53 mm 0,5μ m 0,5μ m Hver
10422191 25 m 0.22 mm 0,25μ m 0,25μ m Hver
10451201 50 m 0.32 mm 0,25μ m 0,25μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10731032 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 054613
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udvalg af søjler med høje niveauer af robusthed, reproducerbarhed og ydeevne
  • Lav blødning; høj inertitet til de fleste krævende analyser
  • Højt toleranceniveau over for ugunstige forhold og prøver
  • Fremstillet efter nøjagtige specifikationer, hvilket sikrer kolonne-til-kolonne reproducerbarhed
  • forte BPX-70 (70 % cyanopropylpolysilphenylen-siloxan)— MS-premium søjle med lav blødning med en polaritet, der er designet til fedtsyremethylester (FAME) analyse
Tekniske data
Maks. Temperatur 260 °C
Diameter (metrisk) Indvendig 0.22 mm
Stationær fase 70% Cyanopropyl Polysilphenylen Siloxane
Til brug med (applikation) FAMEs analyse, cis/trans-isomeranalyse
Partikelstørrelse 0,25μ m
Temperaturområde 50 °C til 250 °C
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 60 m
Emballagemateriale BPX70
Polaritet Polar