Få mere at vide
Trajan™ BP624 GC Kapillærsøjler
Beskrivelse
- Polar fase
- EPA organiske analyser (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
- Ideel til miljøanalyser, flygtige organiske stoffer, alkoholanalyse
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 230/240 °C |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Filmtykkelse | 1.8μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |