Få mere at vide
Trajan™ BP624 GC Kapillærsøjler
Artikelnummer. 12965571
Skift visning
Længde (metrisk):
30 mm
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
1.4μ m
1.8μ m
3μ m
1.2 mm
3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse unitSize
12965571 30 mm 0.22 mm 1.2 mm Hver
12760720 30 mm 0.53 mm 3 mm Hver
12925581 30 m 0.25 mm 1.4μ m Hver
12935581 60 m 0.32 mm 1.8μ m Hver
12985571 30 m 0.32 mm 1.8μ m Hver
12915581 50 m 0.53 mm 3μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12965571 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 054827
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SGE BP624 GC Kapillærsøjler - En polær fase designet til EPA-analyse af flygtige organiske stoffer
  • Polar fase
  • EPA organiske analyser (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Ideel til miljøanalyser, flygtige organiske stoffer, alkoholanalyse
Tekniske data
Maks. Temperatur 230/240 °C
Type BP624 GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.22 mm
Temperaturområde 0 °C til 240 °C
Filmtykkelse 1.2 mm
Længde (metrisk) 30 mm
Polaritet Høj polar
Mængde 1 hver