Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Udskiftning af Mini Union Ferrules
Artikelnummer. 12746348
Skift visning
Til brug med (udstyr):
0,1 til 0,32 mm I. D kolonner
0,45 til 0,53 mm ID kolonner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
12746348 0,1 til 0,32 mm I. D kolonner Pakke med 10
12736348 0,45 til 0,53 mm ID kolonner Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12746348 Leverandør Trajan Scientific and Medical™ Leverandørnr. 072630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lækagefri systemforbindelser for forbedret kromatografi til ikke-MS-systemer
  • Let at bruge
  • Danner en pålidelig tætning
  • Genanvendelig
  • Blødt materiale, danner et blødt greb om kapillarsøjlen
  • Lave emissioner
Tekniske data
Type Ferrule
Til brug med (udstyr) 0,1 til 0,32 mm I. D kolonner
Materiale Grafit
Mængde Pakke med 10 stk.