Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Udskiftning af Mini Union Ferrules
Artikelnummer. 12736348
Skift visning
Til brug med (udstyr):
0,1 til 0,32 mm I. D kolonner
0,45 til 0,53 mm ID kolonner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
12736348 0,45 til 0,53 mm ID kolonner Pakke med 10
12746348 0,1 til 0,32 mm I. D kolonner Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12736348 Leverandør Trajan Scientific and Medical™ Leverandørnr. 072629
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lækagefri systemforbindelser for forbedret kromatografi til ikke-MS-systemer
  • Let at bruge
  • Danner en pålidelig tætning
  • Genanvendelig
  • Blødt materiale, danner et blødt greb om kapillarsøjlen
  • Lave emissioner
Tekniske data
Type Ferrule
Til brug med (udstyr) 0,45 til 0,53 mm ID kolonner
Materiale Grafit
Mængde Pakke med 10 stk.