Få mere at vide
GC 1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GC 1 |
| CAS | 211110-63-3 |
| Molekylær formel | C20H24O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2-[4-[[4-Hydroxy-3-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-3,5-dimethylphenoxy]acetic Acid, QRX 431, Sobetirome, [3,5-Dimethyl-4-(4-hydroxy-3-isopropylbenzyl)phenoxy]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O4/c1-12(2)17-9-15(5-6-19(17)21)10-18-13(3)7-16(8-14(18)4)24-11-20(22)23/h5-9,12,21H,10-11H2,1-4H3,(H,22,23) |
| SMIL | CC(C)c1cc(Cc2c(C)cc(OCC(=O)O)cc2C)ccc1O |
| IUPAC navn | 2-[4-[(4-hydroxy-3-propan-2-ylphenyl)methyl]-3,5-dimethylphenoxy]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.4 |
| Formel vægt | 328.1675 |