missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ GC 1
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30001642
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001642 10 mg
30001660 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30001642 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4554/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High affinity thyroid receptor α (TRα) and TRβ agonist; thyromimetic

Thyromimetic; high affinity agonist at thyroid hormone receptor (TR) β and TRα receptors (KD values are 67 and 440 pM respectively). Displays 5- and 100-fold greater potency than the endogenous agonist T3 in vitro at TRα1 and TRβ1 receptors respectively. Promotes reverse cholesterol transport in chow- and fat-fed mice. Induces proliferation of hepatocytes and pancreatic acinar cells in rats independent of prior tissue injury.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 211110-63-3
Molekylær formel C20H24O4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale GC 1
Mængde 10 mg
Formel vægt 328.4
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 328.408
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.