Få mere at vide
R&D Systems™ GBR 12909 dihydrochloride
Description
GBR 12909 dihydrochloride is a potent, competitive inhibitor of dopamine uptake (Ki = 1 nM for inhibition of striatal dopamine uptake). Has >100-fold lower affinity for the noradrenaline and 5-HT uptake carriers. Also a potent sigma ligand (IC50 = 48 nM). Centrally active following systemic administration.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 1-[2-[Bis-(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazine dihydrochloride |
| CAS | 67469-78-7 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighed | Soluble to 50mM in DMSO |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C28H32F2N2O.2HCl |
| Formel vægt | Observed MW: 523.49 |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?