Få mere at vide
GBR 12783 Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GBR 12783 Dihydrochloride |
| CAS | 67469-75-4 |
| Molekylær formel | C28H32N2O • 2(HCl) |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1-(2-Diphenylmethoxyethyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)-piperazine Dihydrochloride, Lu 2-098, MW 486 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H32N2O/c1-4-11-25(12-5-1)13-10-18-29-19-21-30(22-20-29)23-24-31-28(26-14-6-2-7-15-26)27-16-8-3-9-17-27/h1-17,28H,18-24H2/b13-10+ |
| SMIL | N1(CCN(CC1)C/C=C/C2=CC=CC=C2)CCOC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 412.5723646 |
| Formel vægt | 412.2515 |