missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GBR 12783 Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30403858
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403858 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30403858 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG2680131MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale GBR 12783 Dihydrochloride
CAS 67469-75-4
Molekylær formel C28H32N2O • 2(HCl)
Mængde 1 mg
Synonym 1-(2-Diphenylmethoxyethyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)-piperazine Dihydrochloride, Lu 2-098, MW 486
InChI formel InChI=1S/C28H32N2O/c1-4-11-25(12-5-1)13-10-18-29-19-21-30(22-20-29)23-24-31-28(26-14-6-2-7-15-26)27-16-8-3-9-17-27/h1-17,28H,18-24H2/b13-10+
SMIL N1(CCN(CC1)C/C=C/C2=CC=CC=C2)CCOC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Molekylvægt (g/mol) 412.5723646
Formel vægt 412.2515
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.