Få mere at vide
GBP1, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Artikelnummer. 16108574
Skift visning
Mængde:
100 μL
Pakningsstørrelse:
100µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16108574 100 μL 100µL
1 options
Artikelnummer. 16108574 Leverandør Abnova Leverandørnr. H00002633D01.100uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3170.00 DKK
    3042.13 DKK / 100µL
    Spare 127.87 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Rabbit Polyclonal Antibody
Sequence: MASEIHMTGPMCLIENTNGRLMANPEALKILSAITQPMVVVAIVGLYRTGKSYLMNKLAGKKKGFSLGSTVQSHTKGIWMWCVPHPKKPGHILVLLDTEGLGDVEKGDNQNDSWIFALAVLLSSTFVYNSIGTINQQAMDQLYYVTELTHRIRSKSSPDENENEVEDSADFVSFFPDFVWTLRDFSLDLEADGQPLTPDEYLTYSLKLKKGTSQKDETFNLPRLCIRKFFPKKKCFVFDRPVHRRKLAQLEKLQDEELDPEFVQQVADFCSYIFSNSKTKTLSGGIQVNGPRLESLVLTYVNAISSGDLPCMENAVLALAQIENSAAVQKAIAHYEQQMGQKVQLPTESLQELLDLHRDSEREAIEVFIRSSFKDVDHLFQKELAAQLEKKRDDFCKQNQEASSDRCSGLLQVIFSPLEEEVKAGIYSKPGGYRLFVQKLQDLKKKYYEEPRKGIQAEEILQTYLKSKESMTDAILQTDQTLTEKEKEIEVERVKAESAQASAKMLQEMQRKNEQMMEQKERSYQEHLKQLTEKMENDRVQLLKEQERTLALKLQEQEQLLKEGFQKESRIMKNEIQDLQTKMRRRKACTIS
Tekniske data
Antigen GBP1
Applikationer Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Formulering No additive
Gene guanylate binding protein 1, interferon-inducible, 67kDa
Genadgangsnr. NM_002053.1
Gene Alias -
Gensymboler GBP1
Værtsarter Rabbit
Immunogen GBP1 (NP_002044.1, 1 a.a. ∼ 592 a.a) full-length human protein.
Mængde 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 2633
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttype Antibody