missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Gboxin, MedChemExpress
Beskrivelse
Gboxin is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) inhibitor that targets glioblastoma. Gboxin inhibits the activity of F0F1 ATP synthase. Antitumour activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gboxin |
| CAS | 2101315-36-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H33ClN2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 32.5 mg/mL (82.71 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (25.45 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O[C@H]1[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C1)CN2C(CC)=[N+](C)C3=CC=CC=C23.[Cl-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 392.96 |
| Formel vægt | 392.96 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?