Beskrivelse
G:BOX F3 LFB er et geldokumentationssystem til store geler, der er i stand til grundlæggende billeddannelsesapplikationer, herunder DNA- og proteingeler.
- 5 MP kamera i stand til at producere 16 bit billeder med 65535 gråskalaer.
- F1.2 motoriseret zoomobjektiv med feedback.
- Leveres med et filterhjul med syv positioner og epi hvidt lys.
- Mulighed for at opgradere systemet til andre applikationer i fremtiden.
- Maksimalt tilgængeligt visningsområde er 32,5 x 24,1 cm.
- PC påkrævet (medfølger ikke).
GeneSys er en applikationsdrevet software designet til hurtig billedoptagelse af biologiske prøver. Den har en simpel ikonbaseret brugergrænseflade, der kan bruges på Windows 10, 8 og 7 platforme.
- Tager gættearbejdet ud af billedbehandling og producerer hurtige og enkle billeder i udgivelseskvalitet.
- Alle producerede filer er et unikt SGD-format, hvor kun rådata analyseres til kvantificering af prøver.
- Filer kan også gemmes som TIFF, JPEG, BMP formater.
- Brugerprotokoller kan gemmes for at gennemgå tidligere taget billeder og nemt replikere fremtidige billedgeler.
- Alle optagne billeder kan nemt redigeres med annoteringer, redigeringsværktøjer, billedskarphed og eksporteres til GeneTools .
GeneTools software giver brugeren hurtig kvantificering af prøver og går fra blots til analyserede data i nogle få hurtige trin. Analyseprøvetyper omfatter:
- Molekylvægt
- Kolonioptælling
- Pletklat
- Bånd matcher
Alle prøver kan kvantificeres, inklusive multiplekset proteinfluorescensanalyse af op til 5 prøver på én gang. Rådatafiler kan hurtigt kvantificeres for at producere sande data til publikationsdata. Rapporter af høj kvalitet kan eksporteres i Word og Excel filer til enkel gennemgang.
Både GeneSys og GeneTools software opfylder kravene til 21 CFR Part 11 og GLP miljøer.
Systemet leveres med 3 års garanti (retur til fabrik), ubegrænsede licenser på GeneTools analysesoftware og to gange årlige gratis softwareopdateringer.
IQ/OQ er tilgængelig efter anmodning.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Gbox F3 Gel-dokumentation med objektivfeedback |
| Spænding | 230 V |
| Dybde (engelsk) | 17,7 tommer |
| Dybde (metrisk) | 45 cm |
| Filtertype | 7-positions filterhjul |
| Højde (engelsk) | 33,1 tommer |
| Filterområde | Op til 25 x 30 cm |
| Pixel størrelse | 5 MP |
| Bredde (engelsk) | 22,4 tommer |
| Højde (metrisk) | 84 cm |
| Vis mere |