Få mere at vide
Syngene™ G:BOX Chemi XX9 F0.8 Gel dokumentationssystem
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16337545 Shop alle Syngene produkter
Vise:
Ingen
Artikelnummer. 16337545
Brand: Syngene™ GBOXCHEMIXX9F08E
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
G:BOX Chemi XX9 F0.8 Gel Documentation System er et alsidigt geldokumentationssystem til blots og geler.
9MP, 16bit kamerasystem med motordrevet fast objektiv f0.80 med motordrevet prøvereolsystem. Med 7 positioner motordrevet filterhjul. Max billedstørrelse 34,5 x 27,6 cm. Inkluderer EPI LED hvide lys og ledninger til kantbelysningsenhed (ekstraudstyr). Med GeneSys software og ubegrænsede kopier af GeneTools . Ingen transilluminator eller konverter til hvidt lys medfølger. PC påkrævet (medfølger ikke)
Højtydende billeddannelse har vist sig at opnå en følsomhed, der er sammenlignelig med film, med den ekstra fordel, at man kan bruge avancerede softwareværktøjer til at optimere billeddannelsen af svage bånd. G:BOX Chemi XX9 er i stand til mange billedbehandlingsapplikationer, herunder DNA/proteingeler, kemiluminescens, pletfri geler, farvede multiplekse fluorescensblots, 2D-geler og In Vivo-applikationer (yderligere tilbehør kan være nødvendigt). Der er et Peltier-kølet 9 MP-kamera med høj opløsning, der er i stand til at producere 16 bit billeder (med 65535 gråskalaer). Kamerachippen er førende på området med en QE på 73 % ved 425 nm (peak 77 %). Systemet har en F0.8 linse med motoriseret iris og fokus (med feedback) til korte optagelsestider. Strækmørkerummet har en unik motoriseret lift til at bruge zoomfunktioner, med autofokus og sikrer, at den maksimale billedopløsning af gelen eller klatten fanges. Systemet leveres som standard med et filterhjul med syv positioner, epi-hvidt lys og en valgfri LED-port, der giver mulighed for fluorescens-billeddannelse, til rød, grøn, blå og nær-IR-billeddannelse (yderligere tilbehør skal tilkøbes).
GeneSys er en applikationsdrevet software designet til hurtig billedoptagelse af biologiske prøver. Den har en simpel ikonbaseret brugergrænseflade, der kan bruges på Win 10, 8 og 7 platforme. GeneSys giver brugeren mulighed for at tage gættearbejdet ud af billeddannelse og producere hurtige og enkle billeder i udgivelseskvalitet. Alle producerede filer er et unikt SGD-format, hvor kun rådata analyseres til kvantificering af prøver. Filer kan også gemmes som TIFF, JPEG, BMP formater. Brugerprotokoller kan gemmes for at gennemgå tidligere taget billeder og nemt replikere fremtidige billedgeler. Alle optagne billeder kan nemt redigeres med annoteringer, redigeringsværktøjer, billedskarphed og eksporteres til GeneTools .
GeneTools software giver brugeren hurtig kvantificering af prøver og går fra blots til analyserede data i nogle få hurtige trin.
Analyseprøvetyper omfatter molekylvægt, kolonitælling, spot blot og båndmatching.
Alle prøver kan kvantificeres, inklusive multiplekset proteinfluorescensanalyse af op til 5 prøver på én gang. Rådatafiler kan hurtigt kvantificeres for at producere sande data til publikationsdata. Rapporter af høj kvalitet kan eksporteres i Word og Excel filer til enkel gennemgang.
  • Kamerasystem med motordrevet prøvereolsystem
  • Fast objektiv F0,80
  • Med 7 positioner motordrevet filterhjul
  • Max billedstørrelse 34,5 x 27,6 cm
  • Inkluderer EPI LED hvide lys og ledninger til kantbelysningsenhed (valgfrit)
  • Med GeneSys software og ubegrænsede kopier af GeneTools
  • Ingen transilluminator eller konverter til hvidt lys medfølger
  • PC påkrævet
Tekniske data
Vise Ingen
Hertz 50 Hz
Spænding 230 V
Dybde (engelsk) 21,7 tommer
Filtertype 7-positions filterhjul
Højde (engelsk) 38,9''
Pixel størrelse 9 MP
Bredde (engelsk) 22,4 tommer
Model- GBOX-CHEMI-XX9-F08
Linsetype F0.8
Kamera type 9 MP, 16 bit
Størrelse 34,5 x 27,6 cm billede
Til brug med (applikation) Gel-dokumentation
Produktlinje Syngene
Produkttype Gel-dokumentationssystem