Beskrivelse
Højtydende billeddannelse har vist sig at opnå en følsomhed, der er sammenlignelig med film, med den ekstra fordel, at man kan bruge avancerede softwareværktøjer til at optimere billeddannelsen af svage bånd. G:BOX Chemi XX6 er i stand til mange billedbehandlingsapplikationer, herunder DNA/proteingeler, kemiluminescens, pletfri geler, farvede multiplekse fluorescensblots, 2D-geler og In Vivo-applikationer (yderligere tilbehør kan være nødvendigt). Der er et Peltier-kølet 6 MP-kamera med høj opløsning, der er i stand til at producere 16 bit billeder (med 65535 gråskalaer). Kamerachippen er førende på området med en QE på 73 % ved 425 nm (peak 77 %). Systemet har en F0.8 linse med motoriseret iris og fokus (med feedback) til korte optagelsestider. Strækmørkerummet har en unik motoriseret lift til at bruge zoomfunktioner, med autofokus og sikrer, at den maksimale billedopløsning af gelen eller klatten fanges. Systemet leveres som standard med et filterhjul med syv positioner, epi-hvidt lys og en valgfri LED-port, der giver mulighed for fluorescens-billeddannelse, til rød, grøn, blå og nær-IR-billeddannelse (yderligere tilbehør skal tilkøbes).
GeneSys er en applikationsdrevet software designet til hurtig billedoptagelse af biologiske prøver. Den har en simpel ikonbaseret brugergrænseflade, der kan bruges på Win 10, 8 og 7 platforme. GeneSys giver brugeren mulighed for at tage gættearbejdet ud af billeddannelse og producere hurtige og enkle billeder i udgivelseskvalitet. Alle producerede filer er et unikt SGD-format, hvor kun rådata analyseres til kvantificering af prøver. Filer kan også gemmes som TIFF, JPEG, BMP formater. Brugerprotokoller kan gemmes for at gennemgå tidligere taget billeder og nemt replikere fremtidige billedgeler. Alle optagne billeder kan nemt redigeres med annoteringer, redigeringsværktøjer, billedskarphed og eksporteres til GeneTools .
GeneTools software giver brugeren hurtig kvantificering af prøver og går fra blots til analyserede data i nogle få hurtige trin. Analyseprøvetyper omfatter molekylvægt, kolonitælling, spot blot og båndmatching.
Alle prøver kan kvantificeres, inklusive multiplekset proteinfluorescensanalyse af op til 5 prøver på én gang. Rådatafiler kan hurtigt kvantificeres for at producere sande data til publikationsdata. Rapporter af høj kvalitet kan eksporteres i Word og Excel filer til enkel gennemgang.
Både GeneSys og GeneTools software opfylder kravene til 21 CFR Part 11 og GLP miljøer.
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 230 V |
| Dybde (engelsk) | 21,7 tommer |
| Filtertype | 7-positions filterhjul |
| Højde (engelsk) | 38,9'' |
| Pixel størrelse | 6 MP |
| Bredde (engelsk) | 22,4 tommer |
| Model- | GBOX-CHEMI-XX6-F080 |
| Linsetype | F0.8 |
| Kamera type | 6 MP, 16 bit |
| Størrelse | 34,5 x 27,6 cm billede |
| Vis mere |