Beskrivelse
Kræver
PC (medfølger ikke)
Alsidigt geldokumentationssystem til blots og geler. Højtydende billeddannelse har vist sig at opnå en følsomhed, der er sammenlignelig med film, med den ekstra fordel, at man kan bruge avancerede softwareværktøjer til at optimere billeddannelsen af svage bånd.
Kan bruges til mange billedbehandlingsapplikationer:
- DNA/protein geler
- Kemiluminescens
- Pletfri geler
- Farvede multipleks fluorescensklatter
- 2D geler
- In vivo-applikationer (ekstra tilbehør kan være nødvendigt)
Peltier-kølet 6 MP-kamera med høj opløsning, der er i stand til at producere 16-bit billeder (med 65535 gråskalaer) med et F0.95-objektiv med motoriseret iris og fokus (med feedback) til korte optagelsestider. Stretch darkroom har en unik motoriseret lift til at udnytte zoomfunktioner, med autofokus for at sikre, at den maksimale billedopløsning af gelen eller klatten fanges.
Systemet leveres med et filterhjul med syv positioner, epi-hvidt lys og en valgfri LED-port, der giver mulighed for fluorescens-billeddannelse, til rød, grøn, blå og nær-IR-billeddannelse (yderligere tilbehør skal købes)
Funktioner:
- Applikationsdrevet software designet til hurtig billedoptagelse af biologiske prøver
- Enkel, ikonbaseret brugergrænseflade til Win 10, 8 og 7 platforme
- Tager gættearbejdet ud af billeddannelse
- Fremstil hurtige og enkle billeder i udgivelseskvalitet
- Alle producerede filer er unikt SGD-format, hvor kun rådata analyseres til kvantificering af prøver
- Filer kan gemmes som TIFF, JPEG, BMP formater
- Brugerprotokoller kan gemmes for at gennemgå tidligere taget billeder og nemt replikere fremtidige billedgeler
- Alle optagne billeder kan redigeres med annoteringer, redigeringsværktøjer, billedskarphed og eksporteres til GeneTools .
GeneTools software giver brugeren hurtig kvantificering af prøver og går fra blots til analyserede data i nogle få hurtige trin.
Analyseprøvetyper:
- Molekylvægt
- Kolonioptælling
- Pletklat
- Bånd matcher
Alle prøver kan kvantificeres, inklusive multiplekset proteinfluorescensanalyse af op til 5 prøver på én gang. Rådatafiler kan hurtigt kvantificeres for at producere sande data til publikationsdata. Rapporter af høj kvalitet kan eksporteres i Word og Excel filer til enkel gennemgang.
Både GeneSys og GeneTools software opfylder kravene til 21 CFR Part 11 og GLP miljøer.
Systemet leveres med 3 års garanti (retur til fabrik), ubegrænsede licenser på GeneTools analysesoftware og to gange årlige gratis softwareopdateringer.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Gbox Chemi XX6 imager |
| Spænding | 230 V |
| Dybde (engelsk) | 21,7 tommer |
| Dybde (metrisk) | 55 mm |
| Filtertype | 7-positions filterhjul |
| Højde (engelsk) | 38,9'' |
| Filterområde | Op til 25 x 30 cm |
| Pixel størrelse | 6 MP |
| Bredde (engelsk) | 22,4 tommer |
| Højde (metrisk) | 99 mm |
| Vis mere |