Få mere at vide
Syngene™ G:BOX Chemi XRQ
Artikelnummer. 15472280 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
15472280 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 15472280 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. GBOXCHEMIXRQ
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
G:BOX Chemi XRQ giver mulighed for billeddannelse af DNA-geler, synlige proteingeler, kemiluminescensblots og muligheder for blå, grønne, røde og IR-fluorescerende westerns.
G:BOX Chemi XRQ er et alsidigt gel-dokumentationssystem til store blots og geler
  • Højtydende billeddannelse har vist sig at opnå en følsomhed, der er sammenlignelig med film, med den ekstra fordel, at man kan bruge avancerede softwareværktøjer til at optimere billeddannelsen af svage bånd.
  • Kan bruges til mange billedbehandlinger, herunder:
    • DNA/protein geler
    • Kemiluminescens
    • Pletfri geler
    • Farvede multipleks fluorescensklatter
    • 2D geler
    • In vivo-applikationer (ekstra tilbehør kan være nødvendigt)
  • Der er et Peltier-kølet 16 bit kamera med høj opløsning (med 65535 gråskalaer), der er i stand til at producere 4 MP billeder.
  • Kamerachip er førende på området med en QE på 73 % ved 425 nm (peak 77 %).
  • F1.2 motoriseret zoomobjektiv (med feedback) til korte optagelsestider.
  • Leveres med et filterhjul med syv positioner og epi hvidt lys
  • Belysning kan opgraderes til at inkludere ekstra LED-belysning til rød, grøn, blå og nær-IR-billeddannelse, som giver mulighed for fluorescens-billeddannelse (yderligere tilbehør skal købes)
  • Det maksimale tilgængelige visningsområde er 22,7 x 30,5 cm.
  • PC påkrævet (medfølger ikke)
GeneSys er en applikationsdrevet software designet til hurtig billedoptagelse af biologiske prøver. Den har en simpel ikonbaseret brugergrænseflade, der kan bruges på Win 10, 8 og 7 platforme.
  • Tager gættearbejdet ud af billedbehandling og producerer hurtige og enkle billeder i udgivelseskvalitet.
  • Alle producerede filer er et unikt SGD-format, hvor kun rådata analyseres til kvantificering af prøver.
  • Filer kan også gemmes som TIFF, JPEG, BMP-formater.
  • Brugerprotokoller kan gemmes for at gennemgå tidligere taget billeder og nemt replikere fremtidige billedgeler.
  • Alle optagne billeder kan nemt redigeres med annoteringer, redigeringsværktøjer, billedskarphed og eksporteres til GeneTools.
GeneTools-software giver brugeren hurtig kvantificering af prøver og går fra blots til analyserede data i nogle få hurtige trin. Analyseprøvetyper omfatter:
  • Molekylvægt
  • Kolonioptælling
  • Pletklat
  • Bånd matcher.
Alle prøver kan kvantificeres, inklusive multiplekset proteinfluorescensanalyse af op til 5 prøver på én gang. Rådatafiler kan hurtigt kvantificeres for at producere sande data til publikationsdata. Rapporter af høj kvalitet kan eksporteres i Word- og Excel-filer for enkel gennemgang.
Både GeneSys- og GeneTools-softwaren opfylder kravene til 21 CFR Part 11 og GLP-miljøer.
Systemet leveres med en 3 års garanti (retur til fabrik), ubegrænsede licenser af GeneTools-analysesoftware og to gange årlige gratis softwareopdateringer.
Tekniske data
Spænding 230 V
Dybde (engelsk) 17,7 tommer
Dybde (metrisk) 45 cm
Filtertype 7-positions filterhjul
Højde (engelsk) 33,1 tommer
Pixel størrelse 4 MP
Bredde (engelsk) 22,4 tommer
Inkluderer 4 MP afkølet CCD-kamera
Højde (metrisk) 84 cm
Bølgelængde Diverse
Bredde (metrisk) 57 cm
Model- Gbox-Chemi-XRQ
Dimensioner 45 x 57 x 84 cm
Til brug med (applikation) Kemiluminescens billeddannelse
Produkttype Gel-billedbehandlingssystem