Få mere at vide
GBF1 Antibody [Janelia Fluor« 525], R&D Systems™
Artikelnummer. 30498713 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30498713 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498713 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335248JF525
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GBF1 Polyclonal antibody specifically detects GBF1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen GBF1
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Janelia Fluor 525
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias ARF1GEF, BFA-resistant GEF 1, FLJ21263, golgi brefeldin A resistant guanine nucleotide exchange factor 1, golgi-specific brefeldin A resistance factor 1, Golgi-specific brefeldin A-resistance guanine nucleotide exchange factor 1, KIAA0248FLJ21500, MGC134877, MGC134878
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-85 of human GBF1 (NP_004184.1).,, Sequence:, MVDKNIYIIQGEINIVVGAIKRNARWSTHTPLDEERDPLLHSFGHLKEVLNSITELSEIEPNVFLRPFLEVIRSEDTTGPITGLA
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 8729
Målarter Human, Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus