Få mere at vide
GB/T21311-2007 Nitrofuran Metabolites Labeled Mixture 346 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319994
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30319994 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30319994 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000346ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Amino Hydantoin-13C3∣3-Amino-2-oxazolidinone-d4∣3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone D5 (AMOZ D5)∣Semicarbazide hydrochloride-13C,15N2
CAS 957509-31-8, 1188331-23-8, 1017793-94-0, 1173020-16-0
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Mængde 1 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1-Amino Hydantoin-13C3 100 μg/mL∣3-Amino-2-oxazolidinone-d4 100 μg/mL∣3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone D5 (AMOZ D5) 100 μg/mL∣Semicarbazide hydrochloride-13C,15N2 100 μg/mL