Få mere at vide
GB/T 5750,9-2006 Pyrethroider Pesticidblanding 557 50 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324962
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324962 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324962 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000557AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Fenpropathrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin∣Permethrin
CAS 39515-41-8, 52315-07-8, 52918-63-5, 51630-58-1, 91465-08-6, 52645-53-1
Analyt- eller komponentnavne (±)-Fenpropathrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin∣Permethrin
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) (±)-Fenpropathrin 50 μg/mL∣Cypermethrin 50 μg/mL∣Deltamethrin 50 μg/mL∣Fenvalerate 50 μg/mL∣lambda-Cyhalothrin 50 μg/mL∣Permethrin 50 μg/mL