Få mere at vide
GB/T 24153-2009 Nitrosamines Mixture 137 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318359
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318359 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30318359 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000137ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 59-89-2, 5336-53-8, 55-18-5, 62-75-9, 924-16-3, 621-64-7
Mængde 1 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol