Få mere at vide
GB/T 22286-2008 11 β-Agonister 100 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brombuterol hydrochloride∣Bromchlorbuterol hydrochloride∣Cimaterol∣Cimbuterol∣Clenbuterol hydrochloride∣Isoxsuprine hydrochloride∣Mabuterol∣Mapenterol hydrochloride∣Ractopamine hydrochloride∣Salbutamol sulfate∣Terbutaline |
| CAS | 21912-49-2, 78982-84-0, 54239-37-1, 54239-39-3, 21898-19-1, 579-56-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Brombuterol hydrochloride∣Bromchlorbuterol hydrochloride∣Cimaterol∣Cimbuterol∣Clenbuterol hydrochloride∣Isoxsuprine hydrochloride∣Mabuterol∣Mapenterol hydrochloride∣Ractopamine hydrochloride∣Salbutamol sulfate∣Terbutaline |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Metanol |
| Mængde | 1,5 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Brombuterol hydrochloride 100 μg/mL∣Bromchlorbuterol hydrochloride 100 μg/mL∣Cimaterol 100 μg/mL∣Cimbuterol 100 μg/mL∣Clenbuterol hydrochloride 100 μg/mL∣Isoxsuprine hydrochloride 100 μg/mL∣Mabuterol 100 μg/mL∣Mapenterol hydrochloride 100 μg/mL∣Ractopamine hydrochloride 100 μg/mL∣Salbutamol sulfate 100 μg/mL∣Terbutaline 100 μg/mL |