Få mere at vide
GB/T 21318-2007, SN/T 1928-2007 10 nitroimidazoler 100 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320268
Skift visning
Mængde:
1,5 ml
Artikelnummer. Mængde
30320268 1,5 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30320268 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000088ME
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-nitroimidazole∣4-Nitroimidazole∣5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole∣5-Nitrobenzimidazole∣Dimetridazole∣Dimetridazole-2-hydroxy∣Ipronidazole∣Metronidazole∣Metronidazole-hydroxy∣Ronidazole (RNZ)
CAS 696-23-1, 3034-38-6, 4897-25-0, 94-52-0, 551-92-8, 936-05-0
Analyt- eller komponentnavne 2-Methyl-4-nitroimidazole∣4-Nitroimidazole∣5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole∣5-Nitrobenzimidazole∣Dimetridazole∣Dimetridazole-2-hydroxy∣Ipronidazole∣Metronidazole∣Metronidazole-hydroxy∣Ronidazole (RNZ)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Mængde 1,5 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2-Methyl-4-nitroimidazole 100 μg/mL∣4-Nitroimidazole 100 μg/mL∣5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole 100 μg/mL∣5-Nitrobenzimidazole 100 μg/mL∣Dimetridazole 100 μg/mL∣Dimetridazole-2-hydroxy 100 μg/mL∣Ipronidazole 100 μg/mL∣Metronidazole 100 μg/mL∣Metronidazole-hydroxy 100 μg/mL∣Ronidazole (RNZ) 100 μg/mL