Få mere at vide
GB/T 21312-2007 14 kinoloner 20 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322998
Skift visning
Mængde:
1,5 ml
Artikelnummer. Mængde
30322998 1,5 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30322998 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000757ME
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinoxacin∣Ciprofloxacin∣Danofloxacin∣Enoxacin∣Enrofloxacin∣Flumequine∣Lomefloxacin hydrochloride∣Nalidixic acid∣Norfloxacin∣Ofloxacin∣Oxolinic acid∣Pefloxacin∣Pipemidic acid∣Sarafloxacin hydrochloride
CAS 28657-80-9, 85721-33-1, 112398-08-0, 74011-58-8, 93106-60-6, 42835-25-6
Analyt- eller komponentnavne Cinoxacin∣Ciprofloxacin∣Danofloxacin∣Enoxacin∣Enrofloxacin∣Flumequine∣Lomefloxacin hydrochloride∣Nalidixic acid∣Norfloxacin∣Ofloxacin∣Oxolinic acid∣Pefloxacin∣Pipemidic acid∣Sarafloxacin hydrochloride
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Mængde 1,5 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Cinoxacin 20 μg/mL∣Ciprofloxacin 20 μg/mL∣Danofloxacin 20 μg/mL∣Enoxacin 20 μg/mL∣Enrofloxacin 20 μg/mL∣Flumequine 20 μg/mL∣Lomefloxacin hydrochloride 20 μg/mL∣Nalidixic acid 20 μg/mL∣Norfloxacin 20 μg/mL∣Ofloxacin 20 μg/mL∣Oxolinic acid 20 μg/mL∣Pefloxacin 20 μg/mL∣Pipemidic acid 20 μg/mL∣Sarafloxacin hydrochloride 20 μg/mL