Få mere at vide
GB/T 14848-2017 SVOC-blanding 138 100 μg/ml i dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322395
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322395 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30322395 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000138DI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 88-06-2, 121-14-2, 606-20-2, 120-12-7, 50-32-8, 205-99-2
Mængde 1 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan