Få mere at vide
GB/T 14848-2017 Pesticidblanding 522 100 μg/ml i toluen, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316847
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316847 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316847 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000522TO
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Aldicarb∣Atrazine∣Carbofuran∣Chlorothalonil∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Heptachlor∣Malathion∣Parathion-methyl
CAS 94-75-7, 116-06-3, 1912-24-9, 1563-66-2, 1897-45-6, 2921-88-2
Analyt- eller komponentnavne 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Aldicarb∣Atrazine∣Carbofuran∣Chlorothalonil∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Heptachlor∣Malathion∣Parathion-methyl
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluen
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 100 μg/mL∣Aldicarb 100 μg/mL∣Atrazine 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Chlorothalonil 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Heptachlor 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL