Få mere at vide
GB 5009.31-2016 Konserveringsblanding 166 100 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309366
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309366 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30309366 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000166ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyl Parahydroxybenzoate∣Ethyl Parahydroxybenzoate∣Methyl Parahydroxybenzoate∣Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-26-8, 120-47-8, 99-76-3, 94-13-3
Analyt- eller komponentnavne Butyl Parahydroxybenzoate∣Ethyl Parahydroxybenzoate∣Methyl Parahydroxybenzoate∣Propyl Parahydroxybenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Butyl Parahydroxybenzoate 100 μg/mL∣Ethyl Parahydroxybenzoate 100 μg/mL∣Methyl Parahydroxybenzoate 100 μg/mL∣Propyl Parahydroxybenzoate 100 μg/mL