missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
GB 31658.8-2021 Pyrethroid Mixture 695 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bifenthrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣Flucythrinate∣Fluvalinate∣Tefluthrin |
| CAS | 82657-04-3, 52918-63-5, 51630-58-1, 70124-77-5, 69409-94-5, 79538-32-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bifenthrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣Flucythrinate∣Fluvalinate∣Tefluthrin |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Bifenthrin 100 μg/mL∣Deltamethrin 100 μg/mL∣Fenvalerate 100 μg/mL∣Flucythrinate 100 μg/mL∣Fluvalinate 100 μg/mL∣Tefluthrin 100 μg/mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?