Få mere at vide
GB 31658.14-2021 Trenbolones Mixture 48 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309219
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309219 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30309219 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000741ME
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 17alpha-Trenbolone∣Trenbolone
CAS 80657-17-6, 10161-33-8
Analyt- eller komponentnavne 17alpha-Trenbolone∣Trenbolone
Forsendelsestilstand +20°C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 17alpha-Trenbolone 100 μg/mL∣Trenbolone 100 μg/mL