Få mere at vide
GB 31656.8-20 Organophosphorus Pesticide Mixture 694 100-200 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azamethiphos∣Coumaphos∣Diazinon∣Dichlorvos∣Fenthion∣Malathion∣Phoxim∣Propetamphos∣Trichlorphon |
| CAS | 35575-96-3, 56-72-4, 333-41-5, 62-73-7, 55-38-9, 121-75-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Azamethiphos∣Coumaphos∣Diazinon∣Dichlorvos∣Fenthion∣Malathion∣Phoxim∣Propetamphos∣Trichlorphon |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Azamethiphos 100 μg/mL∣Diazinon 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Propetamphos 100 μg/mL∣Trichlorphon 100 μg/mL∣Coumaphos 200 μg/mL∣Fenthion 200 μg/mL∣Phoxim 200 μg/mL |