Få mere at vide
GB 23200.121-2021 Pesticidblanding 6 50 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315521
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315521 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315521 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000726AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Metamifop∣Fluthiacet-methyl∣Flutolanil∣Fluxapyroxad∣Fonofos∣Heptenophos∣Hexazinone∣Iprodione∣Isopyrazam∣Isoxaflutole∣Mandipropamid∣Mefenacet∣Mepronil∣Metalaxyl∣Metamitron∣Methamidophos∣Methoxyfenozide∣Mevinphos∣Monocrotophos∣Napropamide∣Oxamyl-oxime∣Oxaziclomefone∣Penflufen∣Penoxsulam∣Penthiopyrad∣Phosphamidon∣Picolinafen∣Pretilachlor∣Probenazole∣Propachlor∣Propanil∣Propisochlor∣Propyzamide∣Proquinazid∣Pyridaben∣Pyrimorph∣Saflufenacil∣Sedaxane∣Silthiofarm∣S-Metolachlor∣Spirotetramat∣Spirotetramat-enol-glucoside∣Spirotetramat-keto-hydroxy∣Spirotetramat-mono-hydroxy∣Sulfoxaflor∣Tebufenozide∣Tolfenpyrad∣Zoxamide
CAS 256412-89-2, 117337-19-6, 66332-96-5, 907204-31-3, 944-22-9, 23560-59-0
Analyt- eller komponentnavne (±)-Metamifop∣Fluthiacet-methyl∣Flutolanil∣Fluxapyroxad∣Fonofos∣Heptenophos∣Hexazinone∣Iprodione∣Isopyrazam∣Isoxaflutole∣Mandipropamid∣Mefenacet∣Mepronil∣Metalaxyl∣Metamitron∣Methamidophos∣Methoxyfenozide∣Mevinphos∣Monocrotophos∣Napropamide∣Oxamyl-oxime∣Oxaziclomefone∣Penflufen∣Penoxsulam∣Penthiopyrad∣Phosphamidon∣Picolinafen∣Pretilachlor∣Probenazole∣Propachlor∣Propanil∣Propisochlor∣Propyzamide∣Proquinazid∣Pyridaben∣Pyrimorph∣Saflufenacil∣Sedaxane∣Silthiofarm∣S-Metolachlor∣Spirotetramat∣Spirotetramat-enol-glucoside∣Spirotetramat-keto-hydroxy∣Spirotetramat-mono-hydroxy∣Sulfoxaflor∣Tebufenozide∣Tolfenpyrad∣Zoxamide
Forsendelsestilstand +20°C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) (±)-Metamifop 50 μg/mL∣Fluthiacet-methyl 50 μg/mL∣Flutolanil 50 μg/mL∣Fluxapyroxad 50 μg/mL∣Fonofos 50 μg/mL∣Heptenophos 50 μg/mL∣Hexazinone 50 μg/mL∣Iprodione 50 μg/mL∣Isopyrazam 50 μg/mL∣Isoxaflutole 50 μg/mL∣Mandipropamid 50 μg/mL∣Mefenacet 50 μg/mL∣Mepronil 50 μg/mL∣Metalaxyl 50 μg/mL∣Metamitron 50 μg/mL∣Methamidophos 50 μg/mL∣Methoxyfenozide 50 μg/mL∣Mevinphos 50 μg/mL∣Monocrotophos 50 μg/mL∣Napropamide 50 μg/mL∣Oxamyl-oxime 50 μg/mL∣Oxaziclomefone 50 μg/mL∣Penflufen 50 μg/mL∣Penoxsulam 50 μg/mL∣Penthiopyrad 50 μg/mL∣Phosphamidon 50 μg/mL∣Picolinafen 50 μg/mL∣Pretilachlor 50 μg/mL∣Probenazole 50 μg/mL∣Propachlor 50 μg/mL∣Propanil 50 μg/mL∣Propisochlor 50 μg/mL∣Propyzamide 50 μg/mL∣Proquinazid 50 μg/mL∣Pyridaben 50 μg/mL∣Pyrimorph 50 μg/mL∣Saflufenacil 50 μg/mL∣Sedaxane 50 μg/mL∣Silthiofarm 50 μg/mL∣S-Metolachlor 50 μg/mL∣Spirotetramat 50 μg/mL∣Spirotetramat-enol-glucoside 50 μg/mL∣Spirotetramat-keto-hydroxy 50 μg/mL∣Spirotetramat-mono-hydroxy 50 μg/mL∣Sulfoxaflor 50 μg/mL∣Tebufenozide 50 μg/mL∣Tolfenpyrad 50 μg/mL∣Zoxamide 50 μg/mL