Få mere at vide
GB 23200.121-2021 Pesticidblanding 4 50 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316944
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316944 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316944 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000724AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorfluazuron∣Chlorobenzuron∣Fenamiphos∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Hexaflumuron∣Imazalil∣Novaluron∣Phosfolan∣Phospholan-methyl∣Procymidone∣Pyribenzoxim∣Teflubenzuron∣Triflumuron
CAS 71422-67-8, 57160-47-1, 22224-92-6, 31972-44-8, 31972-43-7, 86479-06-3
Analyt- eller komponentnavne Chlorfluazuron∣Chlorobenzuron∣Fenamiphos∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Hexaflumuron∣Imazalil∣Novaluron∣Phosfolan∣Phospholan-methyl∣Procymidone∣Pyribenzoxim∣Teflubenzuron∣Triflumuron
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Chlorfluazuron 50 μg/mL∣Chlorobenzuron 50 μg/mL∣Fenamiphos 50 μg/mL∣Fenamiphos-sulfone 50 μg/mL∣Fenamiphos-sulfoxide 50 μg/mL∣Hexaflumuron 50 μg/mL∣Imazalil 50 μg/mL∣Novaluron 50 μg/mL∣Phosfolan 50 μg/mL∣Phospholan-methyl 50 μg/mL∣Procymidone 50 μg/mL∣Pyribenzoxim 50 μg/mL∣Teflubenzuron 50 μg/mL∣Triflumuron 50 μg/mL