Få mere at vide
GB 23200.121-2021 Pesticidblanding 2 50 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327674
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327674 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327674 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000722AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amidosulfuron∣Bensulfuron-methyl∣Chlorsulfuron∣Cinosulfuron∣Ethoxysulfuron∣Etrimfos∣Fenpyrazamine∣Flucetosulfuron∣Halosulfuron-methyl∣Iodosulfuron-methyl sodium∣Mesosulfuron-methyl∣Metazosulfuron∣Metsulfuron-methyl∣Propyrisulfuron∣Pyrazosulfuron-ethyl∣Thifensulfuron-methyl∣Triasulfuron∣Tribenuron-methyl (technical)∣Triflusulfuron-methyl∣Tritosulfuron
CAS 120923-37-7, 83055-99-6, 64902-72-3, 94593-91-6, 126801-58-9, 38260-54-7
Analyt- eller komponentnavne Amidosulfuron∣Bensulfuron-methyl∣Chlorsulfuron∣Cinosulfuron∣Ethoxysulfuron∣Etrimfos∣Fenpyrazamine∣Flucetosulfuron∣Halosulfuron-methyl∣Iodosulfuron-methyl sodium∣Mesosulfuron-methyl∣Metazosulfuron∣Metsulfuron-methyl∣Propyrisulfuron∣Pyrazosulfuron-ethyl∣Thifensulfuron-methyl∣Triasulfuron∣Tribenuron-methyl (technical)∣Triflusulfuron-methyl∣Tritosulfuron
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Amidosulfuron 50 μg/mL∣Bensulfuron-methyl 50 μg/mL∣Chlorsulfuron 50 μg/mL∣Cinosulfuron 50 μg/mL∣Ethoxysulfuron 50 μg/mL∣Etrimfos 50 μg/mL∣Fenpyrazamine 50 μg/mL∣Flucetosulfuron 50 μg/mL∣Halosulfuron-methyl 50 μg/mL∣Iodosulfuron-methyl sodium 50 μg/mL∣Mesosulfuron-methyl 50 μg/mL∣Metazosulfuron 50 μg/mL∣Metsulfuron-methyl 50 μg/mL∣Propyrisulfuron 50 μg/mL∣Pyrazosulfuron-ethyl 50 μg/mL∣Thifensulfuron-methyl 50 μg/mL∣Triasulfuron 50 μg/mL∣Tribenuron-methyl (technical) 50 μg/mL∣Triflusulfuron-methyl 50 μg/mL∣Tritosulfuron 50 μg/mL