Få mere at vide
GB 23200.121-2021 Pesticide Mixture 10 50 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325745
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325745 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325745 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000730AL
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buprofezin∣Carfentrazone-ethyl∣Chlorimuron-ethyl∣Chlorotoluron∣Cyclosulfamuron∣Cymoxanil∣Diflubenzuron∣Dimepiperate∣Diuron∣Flufenoxuron∣Forchlorfenuron∣Fosthiazate∣Hexythiazox∣Indoxacarb∣Isoproturon∣Linuron∣Lufenuron∣Metaflumizone∣Molinate∣N-(Propyl(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)carbamoyl)formamide∣Prochloraz∣Prochloraz desimidazole-amino∣Sulfentrazone∣Tebuthiuron∣Thiophanate-methyl
CAS 69327-76-0, 128639-02-1, 90982-32-4, 15545-48-9, 136849-15-5, 57966-95-7
Analyt- eller komponentnavne Buprofezin∣Carfentrazone-ethyl∣Chlorimuron-ethyl∣Chlorotoluron∣Cyclosulfamuron∣Cymoxanil∣Diflubenzuron∣Dimepiperate∣Diuron∣Flufenoxuron∣Forchlorfenuron∣Fosthiazate∣Hexythiazox∣Indoxacarb∣Isoproturon∣Linuron∣Lufenuron∣Metaflumizone∣Molinate∣N-(Propyl(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)carbamoyl)formamide∣Prochloraz∣Prochloraz desimidazole-amino∣Sulfentrazone∣Tebuthiuron∣Thiophanate-methyl
Forsendelsestilstand +20°C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Buprofezin 50 μg/mL∣Carfentrazone-ethyl 50 μg/mL∣Chlorimuron-ethyl 50 μg/mL∣Chlorotoluron 50 μg/mL∣Cyclosulfamuron 50 μg/mL∣Cymoxanil 50 μg/mL∣Diflubenzuron 50 μg/mL∣Dimepiperate 50 μg/mL∣Diuron 50 μg/mL∣Flufenoxuron 50 μg/mL∣Forchlorfenuron 50 μg/mL∣Fosthiazate 50 μg/mL∣Hexythiazox 50 μg/mL∣Indoxacarb 50 μg/mL∣Isoproturon 50 μg/mL∣Linuron 50 μg/mL∣Lufenuron 50 μg/mL∣Metaflumizone 50 μg/mL∣Molinate 50 μg/mL∣N-(Propyl(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)carbamoyl)formamide 50 μg/mL∣Prochloraz 50 μg/mL∣Prochloraz desimidazole-amino 50 μg/mL∣Sulfentrazone 50 μg/mL∣Tebuthiuron 50 μg/mL∣Thiophanate-methyl 50 μg/mL