Få mere at vide
GB 23200.113-2018 Group A 117 Pesticides 10 μg/mL in Ethyl acetate, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315551
Skift visning
Mængde:
1,5 ml
Pakningsstørrelse:
1.5ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30315551 1,5 ml 1.5ml
1 options
Artikelnummer. 30315551 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000092EA
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-trans-Permethrin∣2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Acephate∣Acetochlor∣Aclonifen∣Alachlor∣Allethrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣Anilofos∣Atrazine-desethyl∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Bifenthrin∣Boscalid∣Bromacil∣Bromfenvinphos∣Bromophos-methyl∣Bromopropylate∣Bupirimate∣Carbophenothion∣Chlorthiophos∣Cycloate∣Cyflufenamid∣Cypermethrin∣delta-HCH∣Deltamethrin∣Dichlobenil∣Dichlofenthion∣Dichlorvos∣Dicloran∣Dicofol∣Dimethoate∣Dioxathion∣Ditalimfos∣Edifenphos∣Endrin∣EPN∣Epoxiconazole∣Ethalfluralin∣Ethoprophos∣Fenamidone∣Fenarimol∣Fenothiocarb∣Fensulfothion∣Fenthion∣Fenthion-sulfone∣Fenthion-sulfoxide∣Fenvalerate∣Flutolanil∣Fonofos∣Formothion∣Fosthiazate∣gamma-HCH∣Hexachlorobenzene∣Hexazinone∣Imazalil∣Iprobenfos∣Isofenphos∣Isofenphos-methyl∣Isoprocarb∣Isoxathion∣Kresoxim-methyl∣Mepanipyrim∣Mephosfolan∣Metalaxyl∣Methacrifos∣Methamidophos∣Metolachlor∣Metribuzin∣Mevinphos∣Molinate∣Monocrotophos∣Oxadiazon∣Oxyfluorfen∣Paraoxon-ethyl∣Paraoxon-methyl∣Parathion-ethyl∣Penconazole∣Phorate∣Phorate-sulfone∣Phorate-sulfoxide∣Piperonyl butoxide∣Piperophos∣Pirimicarb∣Pirimiphos-methyl∣Pretilachlor∣Profluralin∣Propazine∣Propetamphos∣Propoxur∣Pyrazophos∣Pyridaben∣Pyriproxyfen∣Quinalphos∣Quinoxyfen∣Sulfotep∣Tebuconazole∣Tebufenpyrad∣Tebupirimfos∣Terbufos∣Terbufos-sulfone∣Tetradifon∣Tetramethrin∣Thiobencarb∣Triadimefon∣Triadimenol∣Triallate∣Triazophos∣Tribufos∣Trifloxystrobin∣Vinclozolin
CAS 51877-74-8, 53-19-0, 3424-82-6, 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9
Analyt- eller komponentnavne (+)-trans-Permethrin∣2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Acephate∣Acetochlor∣Aclonifen∣Alachlor∣Allethrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣Anilofos∣Atrazine-desethyl∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Bifenthrin∣Boscalid∣Bromacil∣Bromfenvinphos∣Bromophos-methyl∣Bromopropylate∣Bupirimate∣Carbophenothion∣Chlorthiophos∣Cycloate∣Cyflufenamid∣Cypermethrin∣delta-HCH∣Deltamethrin∣Dichlobenil∣Dichlofenthion∣Dichlorvos∣Dicloran∣Dicofol∣Dimethoate∣Dioxathion∣Ditalimfos∣Edifenphos∣Endrin∣EPN∣Epoxiconazole∣Ethalfluralin∣Ethoprophos∣Fenamidone∣Fenarimol∣Fenothiocarb∣Fensulfothion∣Fenthion∣Fenthion-sulfone∣Fenthion-sulfoxide∣Fenvalerate∣Flutolanil∣Fonofos∣Formothion∣Fosthiazate∣gamma-HCH∣Hexachlorobenzene∣Hexazinone∣Imazalil∣Iprobenfos∣Isofenphos∣Isofenphos-methyl∣Isoprocarb∣Isoxathion∣Kresoxim-methyl∣Mepanipyrim∣Mephosfolan∣Metalaxyl∣Methacrifos∣Methamidophos∣Metolachlor∣Metribuzin∣Mevinphos∣Molinate∣Monocrotophos∣Oxadiazon∣Oxyfluorfen∣Paraoxon-ethyl∣Paraoxon-methyl∣Parathion-ethyl∣Penconazole∣Phorate∣Phorate-sulfone∣Phorate-sulfoxide∣Piperonyl butoxide∣Piperophos∣Pirimicarb∣Pirimiphos-methyl∣Pretilachlor∣Profluralin∣Propazine∣Propetamphos∣Propoxur∣Pyrazophos∣Pyridaben∣Pyriproxyfen∣Quinalphos∣Quinoxyfen∣Sulfotep∣Tebuconazole∣Tebufenpyrad∣Tebupirimfos∣Terbufos∣Terbufos-sulfone∣Tetradifon∣Tetramethrin∣Thiobencarb∣Triadimefon∣Triadimenol∣Triallate∣Triazophos∣Tribufos∣Trifloxystrobin∣Vinclozolin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethyl Acetate
Mængde 1,5 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) (+)-trans-Permethrin 10 μg/mL∣2,4'-DDD 10 μg/mL∣2,4'-DDE 10 μg/mL∣2,4'-DDT 10 μg/mL∣4,4'-DDD 10 μg/mL∣4,4'-DDE 10 μg/mL∣4,4'-DDT 10 μg/mL∣Acephate 10 μg/mL∣Acetochlor 10 μg/mL∣Aclonifen 10 μg/mL∣Alachlor 10 μg/mL∣Allethrin 10 μg/mL∣alpha-Endosulfan 10 μg/mL∣alpha-HCH 10 μg/mL∣Anilofos 10 μg/mL∣Atrazine-desethyl 10 μg/mL∣beta-Endosulfan 10 μg/mL∣beta-HCH 10 μg/mL∣Bifenthrin 10 μg/mL∣Boscalid 10 μg/mL∣Bromacil 10 μg/mL∣Bromfenvinphos 10 μg/mL∣Bromophos-methyl 10 μg/mL∣Bromopropylate 10 μg/mL∣Bupirimate 10 μg/mL∣Carbophenothion 10 μg/mL∣Chlorthiophos 10 μg/mL∣Cycloate 10 μg/mL∣Cyflufenamid 10 μg/mL∣Cypermethrin 10 μg/mL∣delta-HCH 10 μg/mL∣Deltamethrin 10 μg/mL∣Dichlobenil 10 μg/mL∣Dichlofenthion 10 μg/mL∣Dichlorvos 10 μg/mL∣Dicloran 10 μg/mL∣Dicofol 10 μg/mL∣Dimethoate 10 μg/mL∣Dioxathion 10 μg/mL∣Ditalimfos 10 μg/mL∣Edifenphos 10 μg/mL∣Endrin 10 μg/mL∣EPN 10 μg/mL∣Epoxiconazole 10 μg/mL∣Ethalfluralin 10 μg/mL∣Ethoprophos 10 μg/mL∣Fenamidone 10 μg/mL∣Fenarimol 10 μg/mL∣Fenothiocarb 10 μg/mL∣Fensulfothion 10 μg/mL∣Fenthion 10 μg/mL∣Fenthion-sulfone 10 μg/mL∣Fenthion-sulfoxide 10 μg/mL∣Fenvalerate 10 μg/mL∣Flutolanil 10 μg/mL∣Fonofos 10 μg/mL∣Formothion 10 μg/mL∣Fosthiazate 10 μg/mL∣gamma-HCH 10 μg/mL∣Hexachlorobenzene 10 μg/mL∣Hexazinone 10 μg/mL∣Imazalil 10 μg/mL∣Iprobenfos 10 μg/mL∣Isofenphos 10 μg/mL∣Isofenphos-methyl 10 μg/mL∣Isoprocarb 10 μg/mL∣Isoxathion 10 μg/mL∣Kresoxim-methyl 10 μg/mL∣Mepanipyrim 10 μg/mL∣Mephosfolan 10 μg/mL∣Metalaxyl 10 μg/mL∣Methacrifos 10 μg/mL∣Methamidophos 10 μg/mL∣Metolachlor 10 μg/mL∣Metribuzin 10 μg/mL∣Mevinphos 10 μg/mL∣Molinate 10 μg/mL∣Monocrotophos 10 μg/mL∣Oxadiazon 10 μg/mL∣Oxyfluorfen 10 μg/mL∣Paraoxon-ethyl 10 μg/mL∣Paraoxon-methyl 10 μg/mL∣Parathion-ethyl 10 μg/mL∣Penconazole 10 μg/mL∣Phorate 10 μg/mL∣Phorate-sulfone 10 μg/mL∣Phorate-sulfoxide 10 μg/mL∣Piperonyl butoxide 10 μg/mL∣Piperophos 10 μg/mL∣Pirimicarb 10 μg/mL∣Pirimiphos-methyl 10 μg/mL∣Pretilachlor 10 μg/mL∣Profluralin 10 μg/mL∣Propazine 10 μg/mL∣Propetamphos 10 μg/mL∣Propoxur 10 μg/mL∣Pyrazophos 10 μg/mL∣Pyridaben 10 μg/mL∣Pyriproxyfen 10 μg/mL∣Quinalphos 10 μg/mL∣Quinoxyfen 10 μg/mL∣Sulfotep 10 μg/mL∣Tebuconazole 10 μg/mL∣Tebufenpyrad 10 μg/mL∣Tebupirimfos 10 μg/mL∣Terbufos 10 μg/mL∣Terbufos-sulfone 10 μg/mL∣Tetradifon 10 μg/mL∣Tetramethrin 10 μg/mL∣Thiobencarb 10 μg/mL∣Triadimefon 10 μg/mL∣Triadimenol 10 μg/mL∣Triallate 10 μg/mL∣Triazophos 10 μg/mL∣Tribufos 10 μg/mL∣Trifloxystrobin 10 μg/mL∣Vinclozolin 10 μg/mL