Få mere at vide
GB 23200.100-2016 Pyrethroide Pesticide Mixture 677 100 μg/mL in Toluene:Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Fenpropathrin∣Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin∣Permethrin∣tau-Fluvalinate |
| CAS | 39515-41-8, 82657-04-3, 68359-37-5, 52315-07-8, 52918-63-5, 51630-58-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (±)-Fenpropathrin∣Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin∣Permethrin∣tau-Fluvalinate |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Hexane/Toluene |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | (±)-Fenpropathrin 100 μg/mL∣Bifenthrin 100 μg/mL∣Cyfluthrin 100 μg/mL∣Cypermethrin 100 μg/mL∣Deltamethrin 100 μg/mL∣Fenvalerate 100 μg/mL∣lambda-Cyhalothrin 100 μg/mL∣Permethrin 100 μg/mL∣tau-Fluvalinate 100 μg/mL |