Få mere at vide
BRAND™ Gay-Lussac ukalibrerede densitetsflasker
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- BRAND™ tæthedsflaske
- Gay-Lussac mønster
- Ukalibreret kapacitet, 10 ml
- Borosilikatglas, flaske med smal mund, flaske rund (Gay-Lussac), hvid flaske
- DIN ISO 3507
- Stopper NS 10/19 med kapillær
- Top af prop slebet og poleret
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 2 Hver |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Produkttype | Gay-Lussac tæthedsflaske |