Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Gay Lussac Pyknometre Ujusteret
Beskrivelse
- Gay Lussac pyknometre iht. til DIN ISO 3507 og udover standard
- Ujusteret
- Stopper NS 10/19 med kapillær
- Stopper topslebet og poleret
- Aftryk af nominel kapacitet i bunden
- Materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |