Få mere at vide
BRAND™ Gay-Lussac kalibreret tæthedsflaske
Artikelnummer. 10221981 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10221981 100 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10221981 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 43338
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Borosilikatglaskonstruktion. Volumenet i cm 3 er angivet med en præcision på 3 decimaler.
  • Borosilikatglas 3.3.
  • DIN ISO 3507
  • Gay-Lussac stil
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Inkluderer individuelt certifikat
  • Stopper NS 10/19 med kapillær
  • Top af prop slebet og poleret
  • Volumen i cm³ er angivet med en præcision på 3 decimaler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 hver
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Produkttype Gay-Lussac tæthedsflaske