Få mere at vide
Thermo Scientific™ pTK-Gaussia Luc-vektor til Luciferase-assays
Artikelnummer. 12122230 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10μ g
Pakningsstørrelse:
10µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12122230 10μ g 10µg
1 options
Artikelnummer. 12122230 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 16148
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Drive Gaussia luciferase-ekspression som reporter til genreguleringsundersøgelser ved hjælp af vektorer med et multiple kloningssted (MCS) eller kontrolpromotor (CMV eller TK).
De Thermo Scientific™ pMCS-Gaussia Luc Vector er et plasmid med flere kloningssteder designet til at acceptere en promotorsekvens til undersøgelse af genregulering ved anvendelse af den naturligt udskillende Gaussia luciferase reporter.
Gaussia Luc Vectors indeholder et gen klonet fra copepoden, Gaussia princeps . Genet koder for en naturligt udskilt bioluminescerende Gaussia luciferase (ca. 20 kDa), som muliggør måling af reporteraktiviteten i medier (til realtidsassays) og i cellelysater. pMCS-vektoren indeholder et multipelt kloningssted til kloning af en promotor for at studere dens regulatoriske potentiale. pCMV- og pTK-vektorerne har luciferasegenet under henholdsvis CMV (Cytomegalovirus) promotoren og Herpes Simplex Virus (HSV) thymidinkinase (TK) promotoren. Disse konstitutive ekspressionsvektorer kan bruges som normaliseringskontroller for at tage højde for eksperimentel variation i kombination med andre reportere.
Højdepunkter:
  • Naturligt udskillende Gaussia luciferasegen, optimeret til høj ekspression i pattedyrsystemer
  • Multiple cloning site (MCS) giver alsidighed til overførsel af regulatoriske elementer fra et plasmid til et andet
  • Transkriptionstermineringssted (Ter), Lac-operator (Lac O1) og transkriptionelt pausested (TPS) bruges til at minimere baggrunden ved at reducere transkriptionel gennemlæsning
  • Både puromycin (Pur) og ampicillin (Amp) markører til lægemiddelselektion i henholdsvis pattedyrs- og bakterieceller
  • Højkopi pUC bakteriel DNA-replikationsoprindelse
  • To kontrolvektorer tilgængelige med stærke (CMV) eller svage (TK) konstitutive promotorer til co-transfektion og normalisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pTK-Gaussia Luc Vector
Type Luc Vector
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Leveringstype Transfektion
Mængde 10μ g
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, mellem følgende temperaturer: -70 til -20 °C.
Reporter Gene Gaussia Luciferase
Udvælgelsesagent (eukaryot) Puromycin
Produktlinje Pierce
Til brug med (applikation) Reporter Assays
Promotor TK