Få mere at vide
Fisherbrand™ Målt standard klassisk autoklave
Artikelnummer. 30242851 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Model-:
EU og UK stik
Artikelnummer. Model-
30242851 EU og UK stik
1 options
Artikelnummer. 30242851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13427.78 DKK
    11831.16 DKK / 1 enheder
    Spare 1596.62 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Autoklav indstillet til 126 °C.
Plug and play 12 L autoklave indstillet til 126 °C.
Specifica
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance CE
Kapacitet (engelsk) 2,64 gal
Kapacitet (metrisk) 12 L
Dybde (metrisk) kammer 270 mm
Diameter (engelsk) kammer 8,4 tommer
Dybde (engelsk) kammer 10,8 tommer
Diameter (metrisk) kammer 210 mm
Længde (engelsk) 9,52 tommer
Længde (metrisk) 268 mm
Model- EU og UK stik
Produkttype Autoklavering
Temperatur (engelsk) 259 °F
Temperatur (metrisk) 126 °C
Frekvens 50 Hz
Programmerbarhed Nej
Spænding 230 V
Sterilitet Ikke steril
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.