Få mere at vide
GATSL3 Antibody [Biotin], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498881 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498881 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498881 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP337902B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
GATSL3 Polyclonal antibody specifically detects GATSL3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen GATSL3
Applikationer ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Biotin
Formulering PBS
Gene Alias GATS protein-like 3, GATS-like protein 3
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-329 of human GATSL3 (NP_001032755.1).,, Sequence:, MELHILEHRVRVLSVARPGLWLYTHPLIKLLFLPRRSRCKFFSLTETPEDYTLMVDEEGFKELPPSEFLQVAEATWLVLNVSSHSGAAVQAAGVTKIARSVIAPLAEHHVSVLMLSTYQTDFILVREQDLSVVIHTLAQEFDIYREVGGEPVPVTRDDSSNGFPRTQHGPSPTVHPIQSPQNRFCVLTLDPETLPAIATTLIDVLFYSHSTPKEAASSSPEPSSITFFAFSLIEGYISIVMDAETQKKFPSDLLLTSSSGELWRMVRIGGQPLGFDECGIVAQIAGPLAAADISAYYISTFNFDHALVPEDGIGSVIEVLQRRQEGLAS
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 652968
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG