Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gator A2 stort system 24-spalter hurtigbelastning UVT-gelbakker, med pakninger
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
A2 og A5 stort gelelektroforesesystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™Owl A2 og A5 store gel 24-slot hurtig fyldning UVT gel bakker muliggør ilægning af flere prøver.
Hver side af UVT-gelbakken er forsynet med en pakning, som giver en tæt tætning uden tape. Indbygget nivellering sikrer støbning af flade, ensartet tykke geler.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 24-spalter hurtig belastning UVT gelbakke med pakning af endeporte |
| Til brug med (udstyr) | A2 og A5 stort gelelektroforesesystem |
| Type | Gelbakke |