Få mere at vide
Gatifloxacin, TRC
Artikelnummer. 30406227
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30406227 1 g
1 options
Artikelnummer. 30406227 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG2500001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gatifloxacin
CAS 112811-59-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C19 H22 F N3 O4
Mængde 1 g
Synonym (±)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-1,4-dihydro-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, AM 1155, BMS 206584-01, G-Cebran, Gaity, Gatiflo, Gatifloxacin, Gatifloxin, Gatilox, Gatiquin, Gatispan, PD 135432, Tequin, Tymer, Zymar
InChI formel InChI=1S/C19H22FN3O4/c1-10-8-22(6-5-21-10)16-14(20)7-12-15(18(16)27-2)23(11-3-4-11)9-13(17(12)24)19(25)26/h7,9-11,21H,3-6,8H2,1-2H3,(H,25,26)
SMIL COc1c(N2CCNC(C)C2)c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c13)C(=O)O
IUPAC navn 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinolin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 375.39
Formel vægt 375.1594
Procent renhed >95